Merck
Z548723
Aldrich® addition funnel with pressure-equalization arm
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyma:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS24/40
H:
265 mm
Capacity:
100 mL
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
joint
joint: ST/NS24/40
H
265 mm
capacity
100 mL
General description
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)