Přejít k obsahu
Z418692
Aldrich® three-neck round-bottom flask
angled, capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyma:
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
250 mL
Material:
glass (Clear), round bottom flask, three angled neck
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
case of 1
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
glass (Clear), round bottom flask, three angled neck
joint
joint: ST/NS24/40
sterility
non-sterile
feature
closure type Standard Taper Joint
packaging
case of 1
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
250 mL
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)