Merck
Z418595
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 5,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyma:
bottom flask, flask round, round flask
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
5,000 mL
Material:
glass (Clear), round bottom flask, single-neck
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
case of 1
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
glass (Clear), round bottom flask, single-neck
joint
joint: ST/NS24/40
sterility
non-sterile
feature
closure type Standard Taper Joint
packaging
case of 1
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
O.D.
223 mm
capacity
5,000 mL
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)