Merck
W468501
δ-Tridecalactone
≥95%, FG
Synonyma:
Tetrahydro-6-octyl-2H-pyran-2-one, 6-octyloxan-2-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H24O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.33
FEMA Number:
4685
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
10.058
MDL number:
NACRES:
NA.21
Organoleptic:
creamy; dairy; milk; musty; buttery
Grade:
FG, Halal, Kosher
Biological source:
synthetic
Food allergen:
no known allergens
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
FG, Halal, Kosher
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002, FDA 21 CFR 172.515
assay
≥95%
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
creamy; dairy; milk; musty; buttery
SMILES string
O1C(CCCC1=O)CCCCCCCC
InChI
1S/C13H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11-13(14)15-12/h12H,2-11H2,1H3
InChI key
RZZLMGATMUAJPX-UHFFFAOYSA-N
General description
δ-Tridecalactone participates as an internal standard in a study on the conversion of linoleic acid to hydroxyl fatty acid by lactic acid bacterial strains. Its racemic form has been used in the synthesis of racemic-N-alkyl-5-acetoxyalkanamides.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
259.7 °F
Bod vzplanutí (°C)
126.5 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)