Merck
W244201
Ethyl levulinate
≥98%, FCC, FG
Synonyma:
Ethyl 4-oxopentanoate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COCH2CH2COOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
144.17
FEMA Number:
2442
Council of Europe no.:
373
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
9.435
EC Number:
208-728-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
507641
Organoleptic:
apple; green; melon; fruity; sweet
Grade:
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
Biological source:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
Food allergen:
no known allergens
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009, EU Regulation 1334/2008 & 178/2002, FCC, FDA 21 CFR 117, FDA 21 CFR 172.515
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
apple; green; melon; fruity; sweet
SMILES string
CCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
InChI key
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl levulinate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)