Merck
T59455
Triethylene glycol
99%, viscous liquid, suitable for synthesis, ReagentPlus®
Synonyma:
Triglycol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HO(CH2CH2O)2CH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.17
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-953-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969357
Assay:
99%
Bp:
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Triethylene glycol, ReagentPlus®, 99%
vapor density
5.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
viscous liquid
autoignition temp.
699 °F
expl. lim.
9.2 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L)
bp
125-127 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−7 °C (lit.)
density
1.124 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
SMILES string
OCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Triethylene glycol can be used:
  • To prepare fatty acid gelators, which are used to gelate various edible and vegetable oils.
  • As a solvent to prepare superparamagnetic iron oxide nanoparticles for in situ protein purification.
  • As an absorbent agent in the subsea natural gas dehydration process.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylene glycol
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
330.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
166 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)