Přejít k obsahu
T3260
Toluidine Blue O
Powder
Synonyma:
Basic Blue 17, Blutene chloride, Methylene Blue T50 or T extra, Tolonium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H16ClN3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
305.83
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
202-146-2
MDL number:
Colour Index Number:
52040
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Toluidine Blue O, Technical grade
grade
technical grade
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=CC(\C=C3Sc2cc1N)=[N+](\C)C
InChI
1S/C15H15N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8,16H,1-3H3;1H
InChI key
GEDVVYWLPUPJJZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Toluidine Blue O (TBO) is a thiazine dye of the quinone-imine family and is cationic in nature. It has been employed in polychromatic staining of paraffin embedded plant cell walls. It is a metachromatic dye suitable for a wide variety of histological staining procedures.
A metachromatic dye suitable for a wide variety of histological staining procedures.
Application
Toluidine Blue O has been used to stain a variety of specimens like mesenchymal cells, taste buds, osteoblasts, matrix, etc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluidine Blue O
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)