Přejít k obsahu
SMB00947
N-Desethyl amodiaquine dihydrochloride
≥95%
Synonyma:
Monodesethylamodiaquine dihydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H18ClN3O · 2HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
400.73
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41116107
Assay:
≥95%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
mol wt
400.73 g/mol
technique(s)
HPLC: suitable
color
yellow to dark yellow
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble, water: soluble
storage temp.
2-8°C
Application
Amodiaquine (AQ) is currently used in combination with Artesunate (AS) as first-line treatment for some cases of falciparum malaria (UM) in many countries. AQ is metabolized by hepatic cytochrome P450 2C8 (CYP2C8) to Desethylamodiaquine (DAQ; DEAQ; NADQ; Ndes-amo), which is subsequently eliminated via extra-hepatic biotransformation by CYP1A1 and CYP1B1. DEAQ is responsible for the pharmacological activity of AQ (both therapeutic and toxicity) due to its long elimination half-life.
Metabolomics research
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)