Merck
PHL89576
Bacoside A
phyproof® Reference Substance
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)OC6OCC(C(C6O)O)O)O)O)OC2C(C3C(C4C(C5(C(CC4)C(C(=O)C5)C(O)(CCC=C(C)C)C)C)(CC3)C)(CC2)CO)(C)C
InChI
1S/C41H68O13/c1-21(2)9-8-14-40(7,50)29-22-10-11-27-38(5,39(22,6)17-23(29)44)15-12-26-37(3,4)28(13-16-41(26,27)20-43)53-36-33(49)31(47)34(25(18-42)52-36)54-35-32(48)30(46)24(45)19-51-35/h9,22,24-36,42-43,45-50H,8,10-20H2,1-7H3
InChI key
LKCTWIIDXXXXAR-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)