O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H26O18
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
638.48
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohligrade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)C(=O)O)Oc3cc4[o]c(c[c](c4c(c3)O)=O)c5cc(c(cc5)O)O
InChI
1S/C27H26O18/c28-9-2-1-7(3-10(9)29)13-6-12(31)15-11(30)4-8(5-14(15)42-13)41-27-23(19(35)18(34)22(44-27)25(39)40)45-26-20(36)16(32)17(33)21(43-26)24(37)38/h1-6,16-23,26-30,32-36H,(H,37,38)(H,39,40)/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23+,26-,27+/m0/s1
InChI key
PBBVWJQPAZYQDB-DBFWEQBMSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?