Merck
PHL83372
Cinnamtannin A2
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
Cinnamtannin I, Epicatechin tetramer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C60H50O24
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1155.02
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥85.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H](c9c1c(c(cc9O)O)[C@@H]%10[C@H]([C@H](Oc%12c%10c(cc(c%12)O)O)c%11cc(c(cc%11)O)O)O)c3c4c(c(cc3O)O)[C@@H]([C@H]([C@H](O4)c8cc(c(cc8)O)O)O)c5c6c(c(cc5O)O)C[C@H]([C@H](O6)c7cc(c(cc7)O)O)O)O)c2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C60H50O24/c61-23-13-34(71)42-41(14-23)81-55(20-2-6-26(63)31(68)10-20)51(78)48(42)44-36(73)17-38(75)46-50(53(80)57(83-59(44)46)22-4-8-28(65)33(70)12-22)47-39(76)18-37(74)45-49(52(79)56(84-60(45)47)21-3-7-27(64)32(69)11-21)43-35(72)16-29(66)24-15-40(77)5
InChI key
QFLMUASKTWGRQE-JNIIMKSASA-N
General description
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum crataegus
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)