Merck
PHL82490
Calycopterin
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
4′,5-Dihydroxy 3,6,7,8-tetramethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,6,7,8-tetramethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Calcycopterin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H18O8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
374.34
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1c3ccc(cc3)O)OC)=O)c(c(c(c2OC)OC)OC)O
InChI key
PIUSRRUXGNYCSS-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)