Merck
PHL80907
Oxypeucedanin hydrate
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
4-(2,3-Dihydroxy-3-methylbutoxy)-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H16O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
304.29
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C=CC2=C(C=C(OC=C3)C3=C2OCC(C(O)(C)C)O)O1
InChI
1S/C16H16O6/c1-16(2,19)13(17)8-21-15-9-3-4-14(18)22-12(9)7-11-10(15)5-6-20-11/h3-7,13,17,19H,8H2,1-2H3
InChI key
PEWFWDOPJISUOK-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)