Merck
PHL80542
Taraxasterol acetate
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
Isolactucerol acetate, Pyrethrol acetate, Saussurol acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C32H52O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
468.75
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (GC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O(C1C(C2C(C3C(C4(C(C5C(CC4)(CCC(=C)C5C)C)CC3)C)(CC2)C)(CC1)C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C32H52O2/c1-20-12-15-29(6)18-19-31(8)23(27(29)21(20)2)10-11-25-30(7)16-14-26(34-22(3)33)28(4,5)24(30)13-17-32(25,31)9/h21,23-27H,1,10-19H2,2-9H3
InChI key
SFEUTIOWNUGQMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)