O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H22N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
322.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
208-095-2
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohligrade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C[C@]2(C=C)C3CC4OCC3C1[C@H]2[C@]45C(=O)Nc6ccccc56
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-3-19-10-22(2)16-11-9-24-15(8-13(11)19)20(17(16)19)12-6-4-5-7-14(12)21-18(20)23/h3-7,11,13,15-17H,1,8-10H2,2H3,(H,21,23)/t11?,13?,15?,16?,17-,19-,20-/m0/s1
InChI key
NFYYATWFXNPTRM-ZIWPNRSCSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?