Přejít k obsahu
PHL80381
Celastrol
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
10-Hydroxy-2,4a,6a,9,12b,14a-hexamethyl-11-oxo-1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14b-tetradecahydro-picene-2-carboxylic acid, Tripterin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C29H38O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
450.61
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
SMILES string
CC1=C(O)C(=O)C=C2C1=CC=C3[C@@]2(C)CC[C@@]4(C)[C@@H]5C[C@@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1
InChI key
KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Celastrol is a potent antioxidant, and anti-inflammatory agent.
Celastrol is a potent antioxidant, and anti-inflammatory agent. It is a novel HSP90 inhibitor (disrupts Hsp90/Cdc37 complex), that exhibits anticancer (anti-angiogenic - suppresses VEGFR expression); antioxidant (inhibits lipid peroxidation) and anti-inflammatory activity (suppresses iNOS and inflammatory cytokine production).
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Celastrol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)