Přejít k obsahu
PFS11
SpheriCal Mix
Peptide Low, suitable for MALDI-MS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352200
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
SpheriCal
form
powder
shelf life
expiry date on the label
mol wt
Mr 700-1500 Da
composition
9-nitroanthracene, >90% , sodium trifluoroacetate, <10%
technique(s)
MALDI-MS: suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
−20°C
General description
calibrants PFS1A : PFS1B : PFS1C : PFS1D = 1:1:1:1
Matrix/counter ion: 9-Nitroanthracene/Na+
Application
For mass calibration in mass spectrometry
Packaging
Quantity: 5 mg/vial
Legal Information
SpheriCal is a trademark of Polymer Factory Sweden AB
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)