Přejít k obsahu
P0431
M-Gredient® Proteose Peptone for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Synonyma:
Peptone from animal tissue
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
EC Number:
293-426-3
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
M-Gredient® Proteose Peptone B2, Enzymatic hydrolysate
Quality Segment
biological source
bovine, plant
form
powder
packaging
pkg of 1 kg, pkg of 250 g
nitrogen analysis
10.0-15.5% total
loss
≤5% loss on drying
pH
6.6-7.6
application(s)
biotechnology/fermenter
microbiology
SMILES string
O(C)C(=O)C(CCC(CC)(CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
InChI key
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
Application
Recommended for use in antibiotic production and growth of fastidious microorganisms. Originally adapted for use in culture media for the production of bacterial toxins; a satisfactory nutrient for general culture needs.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)