Merck
NIST3136
Nickel (Ni) standard solution
NIST® SRM® 3136
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
packaging
pkg of 5 x 10 mL
manufacturer/tradename
NIST®
format
single component solution
General description
One unit of SRM 3136 comprises five sealed borosilicate glass ampoules, each containing 10 mL of an acidified aqueous solution. This solution is gravimetrically prepared to contain a known mass fraction of nickel and comprised of nitric acid at an approximate volume fraction of ~ 8 %.
SRM 3136_cert
SRM 3136_SDS
Application
The SRM is intended for use as a primary calibration standard for the determination of nickel quantitatively.
Features and Benefits
  • The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values of Nickel, which is obtained through two methods:
  1. Gravimetric preparation
  2. Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
  • The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as milligram per gram.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Other Notes
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Nickel (Ni)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
supp_hazards
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
13138-45-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)