Merck
NIST2246
Relative intensity correction standard for Raman spectroscopy
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
packaging
pkg of each
manufacturer/tradename
NIST®
application(s)
general analytical
General description
Other Notes
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Still not finding the right product?
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)