O této položce
food and beverages, microbiology
Quality Segment
agency
according to USP
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
with Crystal violet, Sodium chloride and 0.15% Bile salts
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2±0.2 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Enterococcus spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for Streptococcus spp., selective and differential for coliforms, selective for enterobacteriaceae
Application
Preparation Note
Other Notes
Peptic digest of animal tissue 20.0
Lactose 10.00
Bile salts 1.50
Sodium chloride 5.00
Crystal violet 0.001
Neutral red 0.05
Agar 15.00
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MacConkey Agar
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
548-62-9
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?