Přeskočit na
M0678
Middlebrook OADC Growth Supplement
Enrichment supplement recommended for isolation and cultivation of Mycobacteria, suitable for microbiology
Synonyma:
Middlebrook Oleic Albumin Dextrose Catalase Growth Supplement, Oleic Albumin Dextrose Catalase
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 vial
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 820,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
8 820,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
vial of 50 mL
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
mycobacteria
General description
Middlebrook OADC Growth Supplement is used with the Middlebrook Agar, that allows the isolation and cultivation of a wide variety of Mycobacteria. Middlebrook OADC Growth Supplement contains oleic acid, bovine albumin, sodium chloride, dextrose, and catalase. Oleic acid and other long chain fatty acids are essential for the metabolism of Mycobacteria. Some free fatty acids are toxic to Mycobacteria, but albumin binds to those fatty acids and prevents toxic action on Mycobacteria. Dextrose is the fermentable carbohydrate and an energy source whereas catalase destroys toxic peroxides that may be present in the medium.
Application
Middlebrook OADC growth supplement has been used as a supplement in 7H9 liquid medium to culture mycobacteria from clinical samples, environmental, food and beverages.
Other Notes
Ingredients: (per vial)
Bovine Albumin Fraction V 2.50 g
Dextrose 1.00 g
Catalase 0.002 g
Oleic acid 0.025 g
Sodium chloride 0.425 g
Distilled water 50 mL
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)