Přejít k obsahu
IRMM651
Zinc 64Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
IRMM®
isotopic purity
 64Zn
manufacturer/tradename
JRC
concentration
0.5 M in nitric acid
format
single component solution
mass shift
depleted
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)