Přejít k obsahu
IRMM645
Sulfur-32S solution
IRMM®, certified reference material, Spike Isotopic Reference Material
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
32S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
31.97
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
IRMM®
isotopic purity
 32S
manufacturer/tradename
JRC
concentration
371.96 μmol/kg±0.57 μmol/kg 32S in 2.8 M HNO3
application(s)
general analytical
format
single component solution
mass shift
depleted
SMILES string
[32S]
InChI
1S/S/i1+0
InChI key
NINIDFKCEFEMDL-IGMARMGPSA-N
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur-32S solution
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)