Merck
IRMM523B
Aluminum
IRMM®, certified reference material, 1.0 mm foil
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Al
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
26.98
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101705
MDL number:
eCl@ss:
26010504
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
IRMM®
form
foil
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
JRC
resistivity
2.6548 μΩ-cm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
For more information please see:
IRMM523B
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)