Merck
IRMM522A
Copper
IRMM®, certified reference material, 0.1 mm foil
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Cu
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
63.55
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41141805
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
IRMM®
manufacturer/tradename
JRC
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Application
Copper may be used as a standard reference material in studying the thermal expansion coefficient of different available grades of copper like high purity copper, tough pitch copper and oxygen-free high-conductivity copper using absolute laser interferometric dilatometer.
Analysis Note
For more information please see:
IRMM522A
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)