Merck
H2910
Hydrochlorothiazide
meets USP testing specifications
Synonyma:
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H8ClN3O4S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
297.74
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352125
EC Number:
200-403-3
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
solid
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
InChI key
JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Carbonic anhydrase inhibitor
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochlorothiazide
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)