Merck
ERMFD102
Silica, colloidal
ERM®, certified reference material, biomodal
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
General description
Certified for scattering intensity-weighed arithmetic mean hydrodynamic diameter, extinction intensity-weighed modal Stokes′ diameter, number-weighed modal area-equivalent diameter and number-weighed median area-equivalent diameter.
Analysis Note
For more information please see:
ERMFD102
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica, colloidal
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg