Přejít k obsahu
ERMEC681M
Polyethylene (high level element content)
ERM®, certified reference material
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
chemicals and industrial polymers
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
wgk
WGK 3
flash_point_f
281.5 °F
flash_point_c
138.6 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1306-23-6 + 13765-19-0 + 1314-41-6 + 1327-53-3
CAS No.
1327-53-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)