Merck
ERMBD600
Whole milk powder
ERM®, certified reference material, vitamins
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
ERM®
description
Storage Temp--35 to -45 °C
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
food and beverages
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Vitamins: Riboflavin (Vitamin B2), Thiamine (Vitamin B1), Vitam B12, Vitamin A (all-trans-retinol and 13-cis-retinol), Vitamin A (all-trans-retinol), Vitamin C (total ascorbate), α-Tocopherol
Matrix Group: Dairy products and eggs
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Whole milk powder
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)