Přeskočit na
ERMBD151
Skimmed milk powder (major and trace elements)
ERM®, certified reference material
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
20 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 870,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
7 870,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
food and beverages
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
Certified for the mass fractions of Ca, Cd, Cl, Cu, Fe, Hg, I, K, Mg, Mn, Na, P, Pb, Se, Zn
Analysis Note
For more information please see:
ERMBD151
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phosphorus (P)
Trace Elements: Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chloride, Copper (Cu), Iodine (I), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Potassium (K), Selenium (Se), Sodium (Na), Zinc (Zn)
Matrix Group: Dairy products and eggs
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
ERMBD282ERMBD150ERMBD284
vibrant-m
ERMBD282
Whole milk powder
vibrant-m
ERMBD284
Whole milk powder
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
Still not finding the right product?
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c