Přeskočit na
E8751
Ethidium bromide
~95% (HPLC)
Synonyma:
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, EtBr, Homidium bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 130,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 150,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 150,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H20BrN3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
394.31
UNSPSC Code:
41105322
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-984-6
Beilstein/REAXYS Number:
3642536
MDL number:
1 130,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
~95% (HPLC)
Quality Segment
mp
260-262 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI key
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethidium bromide (EtBr) is the most commonly used nucleic acid stain for PAGE or agarose gel electrophoresis. The fluorescence of EtBr increases 21-fold upon binding to double-stranded RNA and 25-fold on binding double-stranded DNA so that destaining the background is not necessary with a low stain concentration (10 μg/ml). Ethidium bromide has been used in a number of fluorimetric assays for nucleic acids. It has been shown to bind to single-stranded DNA (although not as strongly) and triple-stranded DNA. Because of its ability to bind to DNA, EtBr is an inhibitor of DNA polymerase.
Frameshift mutagen which intercalates double-stranded DNA and RNA.
Biochem/physiol Actions
Ethidium bromide intercalates double-stranded DNA and RNA and acts as a frameshift mutagen. It can also be used in conjunction with acridine orange to differentiate between viable, apoptotic and necrotic cells.
Preparation Note
For staining a gel after electrophoresis, dilute a sample of the stock solution to 0.5 μg/ml with water and incubate the gel for 15-30 min. Destaining is usually not needed but can be carried out in water for 15 min if decreased background is necessary. The DNA bands can then be detected on a UV light box (254 nm wavelength). Ethidium bromide can also be incorporated into the gel and running buffer at 0.5 μg/ml and visualized immediately after electrophoresis.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
E7637E1510E2028
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
~95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
mp
260-262 °C (dec.) (lit.)
mp
260-262 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethidium bromide
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I dispose of solutions containing Product E8751, Ethidium bromide?
    1 answer
    1. Ethidium bromide is mutagenic, and ultimately has to be destroyed by incineration. It can be removed from buffer solutions by several methods to reduce the volume of waste. See the product sheet for more details.
      Helpful?
  4. How can I make a stock solution of Product E8751, Ethidium bromide?
    1 answer
    1. Ethidium bromide is soluble in water at 100 mg/mL. Per Crary, B. and Boyrsenko, M., Biotechniques, 4, 98-101 (1986), stock solutions of ethidium bromide in water or PBS are stable for at least two years at room temperature if protected from light.
      Helpful?
  5. What is the best working concentration of Product E8751, Ethidium bromide?
    1 answer
    1. For staining a gel after electrophoresis, dilute a sample of the stock solution to 0.5 μg/mL with water and incubate the gel for 15-30 min.  Ethidium bromide can also be incorporated into the gel and running buffer at 0.5 μg/mL, and visualized immediately after electrophoresis.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.