Přeskočit na
D0940
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide)
≥95% purity (TLC), powder
Synonyma:
DPX
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 620,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H18Br2N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
422.16
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
7 620,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide), ≥95% (TLC)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 1 mg/mL
εmax
8.6-9.2 at 256-262 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].[Br-].C(c1ccc(C[n+]2ccccc2)cc1)[n+]3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2.2BrH/c1-3-11-19(12-4-1)15-17-7-9-18(10-8-17)16-20-13-5-2-6-14-20;;/h1-14H,15-16H2;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
MMKBQSJLLGHVIM-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Cationic fluorescence quencher used with ANTS to study membrane permeability and liposome lysis.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D8064D1065D8189
color
white to off-white
color
orange to dark red
color
orange to red
color
orange to dark red
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder or solid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)