Přejít k obsahu
C8856
Captopril
meets USP testing specifications
Synonyma:
N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H15NO3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
217.29
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-607-1
Beilstein/REAXYS Number:
477887
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
97.5-102.0% dry basis
form
crystalline
mp
104-108 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
InChI key
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636), ECE1(1889)
rat ... Ace(24310)
Biochem/physiol Actions
Angiotensin converting enzyme inhibitor. Inhibits the formation of angiotensin II, a bioactive peptide that stimulates angiogenesis and increases microvessel density.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Captopril
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)