O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H10N4O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
194.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34050301
UNSPSC Code:
12352210
EC Number:
200-362-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
17705
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
form
crystalline, powder
packaging
vial of 250 mg
mp
234-236.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Packaging
Supplied in amber screw-cap vials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caffeine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?