Merck
BCR685
Skim milk powder
BCR®, certified reference material
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
food and beverages
format
matrix material
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Crude protein, Fat
Matrix Group: Dairy products and eggs
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)