Merck
BCR547
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
BCR®, certified reference material
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
224.17
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
mp
165-168 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
InChI key
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Analysis Note
For more information please see:
BCR547
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves