Merck
BCR461
Clay (F)
BCR®, certified reference material
Synonyma:
Fluorine in clay
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
Analysis Note
For more information please see:
BCR461
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3