Merck
BCR326
Unalloyed zinc (disc) (trace elements)
BCR®, certified reference material
Synonyma:
Zinc, unalloyed
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
231-175-3
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
Analysis Note
For more information please see:
BCR326
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)