Merck
B5880
Bromocresol Purple
Powder
Synonyma:
5,5′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein, Bromcresol purple sultone form
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H16Br2O5S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
540.22
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
204-087-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
359618
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Bromocresol Purple, Technical grade
grade
technical grade
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
gray to light purple
pH
5.2-6.8, yellow to purple
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: 4 mg/mL, orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
InChI key
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Bromocresol purple is a pH indicator. It changes from yellow (5.2) to purple (6.8).
Application
Spectrophotometric determination of serum-albumin
Bromocresol purple has been used as a pH indicator in the yeast culture media. It has been used as a pH indicator in the culture media of Geobacillus stearothermophilus subsp. Calidolactis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromocresol Purple
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)