O této položce
Lineární vzorec:
CH3SO2O(CH2)4OSO2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
246.30
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-250-2
Beilstein/REAXYS Number:
1791786
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
114-117 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
SMILES string
CS(=O)(=O)OCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
InChI key
COVZYZSDYWQREU-UHFFFAOYSA-N
General description
Busulfan is a bifunctional alkylating agent, which may find application in the treatment of chronic granulocytic leukemia.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Busulfan
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?