Merck
89910
Withaferin A
analytical standard
Synonyma:
4β,5β,6β,22R)-5,6-Epoxy-4,22,27-trihydroxy-1-oxo-ergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone, Withaferine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H38O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
470.60
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]([C@H]1CC(C)=C(CO)C(=O)O1)[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4C[C@H]5O[C@]56[C@@H](O)C=CC(=O)[C@]6(C)[C@H]4CC[C@]23C
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-11-21(33-25(32)17(14)13-29)15(2)18-5-6-19-16-12-24-28(34-24)23(31)8-7-22(30)27(28,4)20(16)9-10-26(18,19)3/h7-8,15-16,18-21,23-24,29,31H,5-6,9-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,21+,23-,24+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
DBRXOUCRJQVYJQ-CKNDUULBSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: withania
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Withaferin A
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
438.8 °F
flash_point_c
226 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)