Merck
78891
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
analytical standard
Synonyma:
Diacetone alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.16
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-626-7
Beilstein/REAXYS Number:
1740440
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.9 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
density
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI key
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone may be used as an internal standard in the analysis of volatile odor-active compounds present in wine using solid phase extraction with gas chromatography (SPE-GC).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)