Merck
74553
Rubiadin
analytical standard
Synonyma:
1,3-Dihydroxy-2-methyl-9,10-anthracenedione, 1,3-Dihydroxy-2-methylanthraquinone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H10O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
254.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
MDL number:
Colour Index Number:
75350
Beilstein/REAXYS Number:
1885558
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
O=C1C2=C(C=C(O)C(C)=C2O)C(C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C15H10O4/c1-7-11(16)6-10-12(13(7)17)15(19)9-5-3-2-4-8(9)14(10)18/h2-6,16-17H,1H3
InChI key
IRZTUXPRIUZXMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rubiadin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)