Přejít k obsahu
71739
Sodium ionophore VI
Selectophore, function tested
Synonyma:
Bis[(12-crown-4)methyl] dodecylmethylmalonate, Dodecylmethylmalonic acid bis[(12-crown-4)methyl ester]
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C34H62O12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
662.85
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4221107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
form
liquid
quality
function tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(C)(C(=O)OCC1COCCOCCOCCO1)C(=O)OCC2COCCOCCOCCO2
InChI
1S/C34H62O12/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-34(2,32(35)45-28-30-26-41-20-18-37-14-16-39-22-24-43-30)33(36)46-29-31-27-42-21-19-38-15-17-40-23-25-44-31/h30-31H,3-29H2,1-2H3
InChI key
FJSZDECKJYYBGE-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Other Notes
Host compound. Sodium ionophore for assaying Na+-activities with grafted wire sodium-selective electrodes. It can be used either in a liquid membrane or in a PVC solid membrane
Macrocyclic polyethers with repeating (-CH2CH2O) units. The compounds are ionophoric (form stable complexes with cations).
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)