Merck
67107
Ethyl palmitate
analytical standard
Synonyma:
Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)14COOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
284.48
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-064-6
Beilstein/REAXYS Number:
1782663
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
density
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChI key
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl palmitate
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)