Přeskočit na
64258
Dimethyl methylphosphonate
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyma:
Dimethoxymethyl phosphine oxide, Fyrol DMMP, Methanephosphonic acid dimethyl ester, NSC 62240, Reoflam DMMP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 380,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 080,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3P(O)(OCH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
124.08
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-052-3
Beilstein/REAXYS Number:
878263
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
2 380,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.413
bp
181 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphonate
SMILES string
COP(C)(=O)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-3H3
InChI key
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to test SXFA-coated SAW chemical sensors for organophosphorous compound detection
Used as a chemical agent simulant for testing of protective performance of PSS membranes and functionalized sorbent membranes
Reactant for photocatalytic oxidation
Additive for synthesis of:
  • Flame retardant high phosphorous containing unsaturated polyester resin
  • UV-cured epoxy acrylate / microencapsulated phase change material
Dimethyl methylphosphonate (DMPP) is generally used as a model compound for catalytic degradation studies due to its structural similarity to the organophosphorus compounds used in chemical warfare agents, pesticides and herbicides.
Other Notes
Convenient Wittig-Horner reagent
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
268119158763D169102
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
97%
assay
≥98%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.413
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
bp
194 °C (lit.)
bp
127-131 °C/9 mmHg (lit.)
bp
181 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl methylphosphonate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
156.2 °F - closed cup
flash_point_c
69 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)