Merck
63052
Magnesium acetate solution
BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Synonyma:
Magnesium acetate anhydrous, Mg(OAc)2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3COO)2Mg
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.39
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3692530
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
concentration
~1 M in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.358
pH
5.0-7.0 (25 °C)
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤2 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.04, λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
UEGPKNKPLBYCNK-UHFFFAOYSA-L
Application
Magnesium acetate is used in molecular biology applications such as batch in vitro transcription of RNA and the crystallization of transcription factor:DNA complexes and proteins via the sitting-drop vapor-diffusion method.
Magnesium acetate solution has been used:
  • to supplement Midkin fused to the biotin ligase BioID2 (MK-BioID2) conditioned medium for in-tube biotinylation assay
  • as a component of lysis buffer and amplified RNA (aRNA) fragmentation buffer to perform aRNA fragmentation
  • as a component of lysis buffer and DamID buffer for sequencing zygote samples
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)