Přeskočit na
61407
Trigonelline hydrochloride
analytical standard
Synonyma:
1-Methylpyridinium-3-carboxylate hydrochloride, N-Methylnicotinic acid betaine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H7NO2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
173.60
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-119-5
Beilstein/REAXYS Number:
3734169
MDL number:
2 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h2-5H,1H3;1H
InChI key
TZSYLWAXZMNUJB-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR2356T5509PHL80548
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
-
impurities
≤1.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trigonelline hydrochloride
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)