Přejít k obsahu
51558
HEPES buffered saline
BioUltra, Molecular Biology, 2× concentrate
Synonyma:
HEPES Saline Buffer Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
quality
2× concentrate
composition
dextrose, 2.0 g/L , HEPES, 10 g/L , KCl, 0.74 g/L , NaCl, 16 g/L , Na2HPO4.2H2O, 0.27 g/L
concentration
2 ×
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.339
pH
7.2 (25 °C)
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.06, λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPES buffered saline is a tissue culture buffer, which is used to maintain the pH of cell culture. It is water soluble and atmosphere independent. HEPES destroys magnesium in sodium chloride solutions.
Application
HEPES buffered saline has been used:
  • for the preparation of plasmid DNA
  • as a reagent to prepare transfection master mix for DNA construct vectors
  • to develop hydrogel precursor for cell leakage assay
Preparation Note
concentration (in H2O): 10 g/l HEPES; 16 g/l NaCl; 0.74 g/l KCl; 0.27 g/l Na2HPO4.2H2O; 2.0 g/l dextrose
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)